Tisk…
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 2070 CZK
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.19 g/mol
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025393
CAS číslo: 881189-64-6