Tisk…
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 2650 CZK
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025364
CAS číslo: 881189-62-4