Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302262-1G PC302262-5G PC302262-25G
APOSPC302262-1GEA 622 CZK
APOSPC302262-1G APOSPC302262-5G APOSPC302262-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Bod tání: 45…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832280
CAS číslo: 934180-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III