Tisk…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302259-1G PC302259-5G PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA 4200 CZK
APOSPC302259-1G APOSPC302259-5G APOSPC302259-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832326
CAS číslo: 1017779-04-2