2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302254-1G
PC302254-5G
PC302254-10G
PC302254-25G
PC302254-100G
APOSPC302254-1GEA
2900
CZK
APOSPC302254-1G
APOSPC302254-5G
APOSPC302254-10G
APOSPC302254-25G
APOSPC302254-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₀H₅F₆NO MW: 269.14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519321 CAS číslo: 1092460-75-7 |