2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302253-1G
PC302253-5G
PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA
2690
CZK
APOSPC302253-1G
APOSPC302253-5G
APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₉H₇F₆NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519320 CAS číslo: 1092460-74-6 |