Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 4530 CZK
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832352
CAS číslo: 1017779-20-2