Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302251-1G PC302251-5G PC302251-10G
APOSPC302251-1GEA 4530 CZK
APOSPC302251-1G APOSPC302251-5G APOSPC302251-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213016
CAS číslo: 771581-99-8
UN: 2735
ADR: 8,III