2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302248-1G
PC302248-5G
PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA
2650
CZK
APOSPC302248-1G
APOSPC302248-5G
APOSPC302248-25G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₈F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832316 CAS číslo: 1017778-81-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |