2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302246-1G
PC302246-5G
APOSPC302246-1GEA
3870
CZK
APOSPC302246-1G
APOSPC302246-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₉H₁₀F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832318 CAS číslo: 1017778-87-8 UN: 2735 ADR: 8,III |