2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302243-1G
PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA
6020
CZK
APOSPC302243-1G
APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec:
C₉H₅ClF₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687193 CAS číslo: 1323966-18-2 |