2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302241-1G
PC302241-5G
PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA
2480
CZK
APOSPC302241-1G
APOSPC302241-5G
APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₅F₇O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258676 CAS číslo: 1017778-58-3 |