Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302240-1G PC302240-5G PC302240-10G
APOSPC302240-1GEA 4070 CZK
APOSPC302240-1G APOSPC302240-5G APOSPC302240-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652499
UN: 3265
ADR: 8,III