Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302236-1G PC302236-5G PC302236-10G PC302236-25G PC302236-100G
APOSPC302236-1GEA 3310 CZK
APOSPC302236-1G APOSPC302236-5G APOSPC302236-10G APOSPC302236-25G APOSPC302236-100G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258715
CAS číslo: 1017779-78-0