Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302235-1G PC302235-5G PC302235-10G
APOSPC302235-1GEA 3310 CZK
APOSPC302235-1G APOSPC302235-5G APOSPC302235-10G
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
2-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258714
CAS číslo: 1017779-76-8