Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 21000 CZK
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115942
CAS číslo: 886499-40-7