2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302232-5G
PC302232-10G
PC302232-1G
APOSPC302232-5GEA
3710
CZK
APOSPC302232-5G
APOSPC302232-10G
APOSPC302232-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆ClFO₂ Bod tání: 105…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115941 CAS číslo: 149949-29-1 |