Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 1820 CZK
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208254
CAS číslo: 2376-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III