2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302229-1G
PC302229-5G
PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA
9920
CZK
APOSPC302229-1G
APOSPC302229-5G
APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec:
C₇H₄ClF₅O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22988931 CAS číslo: 1431329-70-2 |