2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302227-1G
PC302227-5G
PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA
622
CZK
APOSPC302227-1G
APOSPC302227-5G
APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₆BrClF₂O MW: 271.49 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832368 CAS číslo: 1017779-54-2 UN: 3265 ADR: 8 II |