Tisk…
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 6850 CZK
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Bod varu: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832253
CAS číslo: 129322-82-3