2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302224-1G
PC302224-5G
APOSPC302224-1GEA
3580
CZK
APOSPC302224-1G
APOSPC302224-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec:
C₁₁H₆F₆O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799486 CAS číslo: 312619-48-0 |