2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302223-1G
PC302223-5G
PC302223-10G
APOSPC302223-1GEA
6220
CZK
APOSPC302223-1G
APOSPC302223-5G
APOSPC302223-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec:
C₁₁H₆F₆O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06205287 CAS číslo: 773129-10-5 |