Tisk…
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 3870 CZK
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃N
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832275
CAS číslo: 1017777-89-7