Tisk…
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 2030 CZK
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832247
CAS číslo: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III