4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302212-1G
PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA
2980
CZK
APOSPC302212-1G
APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Vzorec:
C₈H₈F₂O₂ MW: 174.14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258694 CAS číslo: 1017779-45-1 |