Tisk…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
PC302209-1G PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA 3310 CZK
APOSPC302209-1G APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687219
CAS číslo: 1324063-26-4