Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302206-1G PC302206-5G
APOSPC302206-1GEA 2320 CZK
APOSPC302206-1G APOSPC302206-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687212
CAS číslo: 1353001-74-7