Tisk…
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302203-1G PC302203-5G PC302203-25G
APOSPC302203-1GEA 2320 CZK
APOSPC302203-1G APOSPC302203-5G APOSPC302203-25G
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201030
CAS číslo: 1373921-01-7