Tisk…
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 1080 CZK
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115851
CAS číslo: 886496-99-7