Tisk…
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302195-1G PC302195-5G PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA 3440 CZK
APOSPC302195-1G APOSPC302195-5G APOSPC302195-10G
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1000568-54-6