3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302194-1G
PC302194-5G
PC302194-10G
APOSPC302194-1GEA
4200
CZK
APOSPC302194-1G
APOSPC302194-5G
APOSPC302194-10G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₂ClF₄N MW: 223.55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519382 CAS číslo: 186517-00-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |