Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 3580 CZK
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519322
CAS číslo: 126538-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III