Tisk…
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 10550 CZK
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201076
CAS číslo: 1373920-73-0