Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 11540 CZK
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025382
CAS číslo: 916420-62-7