Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302186-25G PC302186-5G PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA 11380 CZK
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G APOSPC302186-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025381
CAS číslo: 916420-61-6