Tisk…
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-5GEA 1660 CZK
APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116052
CAS číslo: 134672-70-1