2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302181-1G
PC302181-5G
APOSPC302181-1GEA
3190
CZK
APOSPC302181-1G
APOSPC302181-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₈F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18399826 CAS číslo: 1261683-78-6 |