Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302180-1G PC302180-5G
APOSPC302180-1GEA 3580 CZK
APOSPC302180-1G APOSPC302180-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399811
CAS číslo: 1261747-88-9