Tisk…
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 3230 CZK
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201061
CAS číslo: 1373920-81-0