Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 7580 CZK
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115966
CAS číslo: 848947-91-1