Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302173-10G PC302173-5G PC302173-25G
APOSPC302173-10GEA 7740 CZK
APOSPC302173-10G APOSPC302173-5G APOSPC302173-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115965
CAS číslo: 886500-13-6