Tisk…
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 2980 CZK
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660234
CAS číslo: 886500-31-8