Tisk…

2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC302166-5G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 1870 CZK
APOSPC302166-5G APOSPC302166-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115954
CAS číslo: 886499-83-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR