Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanenitrile, 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 2900 CZK
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
MW: 183.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115928
CAS číslo: 886499-03-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III