2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302161-1G
PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA
3580
CZK
APOSPC302161-1G
APOSPC302161-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519351 CAS číslo: 1092461-11-4 |