Tisk…
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 9000 CZK
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₆F₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116044
CAS číslo: 545410-47-7