Tisk…
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302158-5G PC302158-10G PC302158-1G
APOSPC302158-5GEA 2980 CZK
APOSPC302158-5G APOSPC302158-10G APOSPC302158-1G
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
2,4-Difluorobenzamidoxime
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 883022-90-0