2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302154-5G
PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA
2650
CZK
APOSPC302154-5G
APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₂N MW: 153.13 g/mol Bod tání: 43…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660243 CAS číslo: 508203-48-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |