Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302146-1G PC302146-5G
APOSPC302146-1GEA 3150 CZK
APOSPC302146-1G APOSPC302146-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09914853
CAS číslo: 63687-03-6